Merck
CS40MS02H1
Millipore
Clarisolve® Depth Filters
High-density cell cultures
Synonim(y):
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
Wybierz wielkość
1 EA
2297,00 zł
2297,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2297,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
2297,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 lutego 2025Szczegóły
Materiały
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Clarisolve®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Wysokość
14 cm (5.3 in.)
Długość
22 cm (8.5 in.)
Szerokość
9.4 cm (3.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.027 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
0.9-1.2 μg/L
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
0.91 – 1.29 μS/cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Zastosowanie
High-density cell cultures
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: 40MS
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Komentarz do analizy
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Total organic carbon (TOC) residue: TOC for 60HX media was measured at below detectable limits.
Informacje prawne
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Multi column chromatography has the benefit of using less resin, increasing productivity, and enabling continuous processing. Learn more in this technical article.
Chromatografia wielokolumnowa ma tę zaletę, że zużywa mniej żywicy, zwiększa produktywność i umożliwia ciągłe przetwarzanie. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule technicznym.