Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41122401
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
white PTFE stir bar(s)
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120553
L
300 mm
General description
Stir Bar Retriever jest pokryty PTFE, dzięki czemu jest łatwy w czyszczeniu i trwały.
Features and Benefits
- Pręt odzyskujący umożliwia odzyskiwanie prętów mieszających nawet w gorących roztworach, gdy mieszanie nie jest już wymagane.
- Chemicznie obojętny i łatwy do czyszczenia
- Zamknięcie w PTFE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white PTFE stir bar(s), L 300 mm | description Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm | description Rigid, PE, L 18 in. | description Rigid, PE, L 12 in. |
| L 300 mm | L 13 in. | L 18 in. , 18 mm | L 12 in. , 12 mm |
| material white PTFE stir bar(s) | material PTFE | material PE | material PE |
| packaging pack of 5 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120553 | manufacturer/tradename Bel-Art H37774-0101 | manufacturer/tradename Bel-Art F37773-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F37772-0000 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?