CBL162
Anti-CD9 Antibody, clone MM2/57
clone MM2/57, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MRP-1, DRAP-27
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MM2/57, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD9(928)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Platelet inhibition and aggregation studies
Optimal working dilutions must be determined by the end user. the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2