Kluczowe dokumenty
BAF133920000
SP 8949 Sizer do korków i rurek
L × W 15.6 cm × 6.6 cm , at top, 6⅛ x 2⅝"
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13392-0000
dł. × szerokość
15.6 cm × 6.6 cm , at top, 6⅛ x 2⅝"
Opis ogólny
Handy Stopper / Tubing Sizer z łatwością określa prawidłowy rozmiar korka lub zatyczki potrzebnej do dowolnej kolby, butelki itp. Włóż cienki trójkątny miernik do naczynia, a prawidłowy rozmiar korka zostanie odczytany na górze szyjki.
Cechy i korzyści
  • W zestawie znajdują się dwie skale: jedna do korków gumowych i winylowych, a druga do korków.
  • Na tylnej stronie znajduje się okrągła skala do wymiarowania rur o średnicy zewnętrznej od 4 do 52 mm.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)