Kluczowe dokumenty
Z504343
Ace O-rings, silicone
wall size 3.5 mm, I.D. 18.6 mm
Wybierz wielkość
1 PKG
126,29 zł
126,29 zł
Cena katalogowa136,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
126,29 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
126,29 zł
Cena katalogowa136,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7855230
śr. wewn.
18.6 mm
rozmiar ścianki
3.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Viton® A linear copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene; good chemical resistance
Silicone Elastomer with high-temperature and ozone resistance
FETFE® Fluoroelastomer with TFE additives and high chemical resistance
CAPFE A resilient rubber core encapsulated in nonporous FEP
O-ring measurement
1.
Measure the I.D. and wall thickness (mm) of the existing O-ring.
2. Locate a replacement in the tables that follow.
3. Ace Glass part numbers are provided for convenience.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)