Kluczowe dokumenty
BAF131652535
Super strength biohazard disposal bags
width × H × thickness 25 in. (640 mm) × 35 in. (890 mm) × 0.05 mm (2 mil), pack of 200 ea
Synonim(y):
worek na odpady, worek na odpady biohaz, worki na odpady niebezpieczne biologicznie
Wybierz wielkość
200 EACH
3610,00 zł
3610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EACH
3610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
3610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
label (With Biohazard Warning Label and Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 7.3 or 12 gallon
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13165-2535
pojemność
49.2 -75.7L L (13-30 gal)
width × H × thickness
25 in. (640 mm) × 35 in. (890 mm) × 0.05 mm (2 mil)
Opis ogólny
Ochrona przed niebezpiecznymi rozdarciami i wyciekami dzięki wyjątkowo wytrzymałym, wysokoudarowym polipropylenowym workom na odpady niebezpieczne biologicznie.
Cechy i korzyści
Czerwone torby z nadrukowanym standardowym symbolem ostrzegawczym o zagrożeniu biologicznym i procedurami ostrożności w czterech językach: Angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
  • Przechodzą testy ASTM 1709 Dart Impact i ASTM 1922 Tear Resistance.
  • Bardzo wytrzymałe; mieszany polimer o grubości 0,05 mm (2 mil)
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie do 135°C (275°F)
  • Plaster wskaźnika sterylizacji ciemnieje pod wpływem sterylizacji parowej przez 20 minut
  • Dostępne bardzo duże rozmiary, zadzwoń po wycenę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)