HS10320
Biohazard disposal bags
H × W × thickness 305 mm × 203 mm × 0.04 mm, red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French)
Synonim(y):
usuwanie odpadów z autoklawu, worek na odpady biohaz, worki na odpady, worki na odpady niebezpieczne biologicznie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French)
Właściwości
label
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS10320
Wys. × szer. × grubość
305 mm × 203 mm × 0.04 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gama worków do zbierania materiałów niebezpiecznych biologicznie z nadrukiem symbolu ostrzegawczego i środków ostrożności w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim
- Zawiera łatkę wskaźnikową, która ciemnieje po autoklawowaniu
- Możliwość autoklawowania w temperaturze do 121°C (250°F)
- Jednorazowego użytku
- Dostępny uchwyt z drutu stalowego z powłoką epoksydową HS10044H
Cechy i korzyści
- Dostępne są dwie grubości polipropylenu
- W zestawie znajduje się łatka wskaźnikowa, która ciemnieje po autoklawowaniu
- Możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C (250°F)
- Jednorazowego użytku
- Dostępny jest uchwyt z drutu stalowego z powłoką epoksydową (HS10044H).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)