BAF131600009
Scienceware® worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
width × H × thickness 300 mm (12 in.) × 24 in. (610 mm) × 1.5 mil (0.04 mm), pack of 100 ea, translucent polypropylene
Synonim(y):
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Polecane produkty
Materiały
translucent polypropylene
Właściwości
label (With Biohazard Warning Label and Sterilization Indicator Patch)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13160-0009
pojemność
3.8-11.4 L (1-3 gal)
width × H × thickness
300 mm (12 in.) × 24 in. (610 mm) × 1.5 mil (0.04 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Przezroczysty polipropylen; grubość 0,03 mm (1,5 mil)
- Zgodność z normami ASTM 1709 Dart Impact i ASTM 1922 Tear Resistance Tests.
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w wysokiej temperaturze, maksymalnie 135°C (275°F)
- Zwykłe worki bez nadruku mogą być również używane jako konwencjonalne wkładki do koszy na śmieci.
- Wskaźnik sterylizacji ciemnieje pod wpływem sterylizacji parowej przez 20 minut
- Worki z etykietą ostrzegającą przed zagrożeniem biologicznym zawierają standardowy symbol ostrzegawczy przed zagrożeniem biologicznym i procedury ostrożności w czterech językach: Angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
- Przezroczysty polipropylen; grubość 0,03 mm (1,5 mil)
- Zgodność z normami ASTM 1709 Dart Impact i ASTM 1922 Tear Resistance Tests.
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w wysokiej temperaturze, maksymalnie 135°C (275°F)
- Zwykłe, niezadrukowane worki mogą być również używane jako konwencjonalne wkładki do koszy na śmieci.
- Wskaźnik sterylizacji ciemnieje pod wpływem sterylizacji parowej przez 20 minut
- Worki z etykietą ostrzegającą przed zagrożeniem biologicznym zawierają standardowy symbol ostrzegawczy przed zagrożeniem biologicznym i procedury ostrożności w czterech językach: Angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)