Kluczowe dokumenty
BAF131651923
Super strength biohazard disposal bags
width × H × thickness 19 in. (480 mm) × 23 in. (580 mm) × 0.05 mm (2 mil), pack of 200 ea, red
Synonim(y):
worek na odpady, worek na odpady biohaz, worki na odpady niebezpieczne biologicznie
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
red
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13165-1923
pojemność
18.9 -34.1 L (5-9 gal)
width × H × thickness
19 in. (480 mm) × 23 in. (580 mm) × 0.05 mm (2 mil)
Opis ogólny
Ochrona przed niebezpiecznymi rozdarciami i wyciekami dzięki wyjątkowo wytrzymałym, wysokoudarowym polipropylenowym workom na odpady niebezpieczne biologicznie.
Cechy i korzyści
Czerwone torby z nadrukowanym standardowym symbolem ostrzegawczym o zagrożeniu biologicznym i procedurami ostrożności w czterech językach: Angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
  • Przechodzą testy ASTM 1709 Dart Impact i ASTM 1922 Tear Resistance.
  • Bardzo wytrzymałe; mieszany polimer o grubości 0,05 mm (2 mil)
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie do 135°C (275°F)
  • Plaster wskaźnika sterylizacji ciemnieje pod wpływem sterylizacji parowej przez 20 minut
  • Dostępne bardzo duże rozmiary, zadzwoń po wycenę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)