Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł 189,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł 265,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-351-6
Beilstein/REAXYS Number:
1869927
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
189,00 zł
Cena katalogowa252,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
powder
bp
180-190 °C/2 mmHg (lit.)
mp
60-64 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
InChI key
RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
General description
9-bromophenanthrene is a versatile halogenated organic compound that can be used as a reagent in various reactions such as Friedel-Crafts reaction and the Diels-Alder reaction. It is also used as a precursor for the synthesis of 9-bromoanthracene, 9-bromophenanthroline, and 9-bromophenanthridine.
Application
9-bromophenanthrene can be used as a building block in the synthesis of N-heterocyclic-carbene complexes via Suzuki−Miyaura cross-coupling reaction with aryl boronic acids.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 180-190 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| mp 60-64 °C (lit.) | mp 81-86 °C | mp 203-205 °C (lit.) | mp 137-139 °C (lit.) |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group bromo, ketone | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?