Przejdź do
B56609
9-Bromoanthracene
94%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-359-3
Beilstein/REAXYS Number:
1869747
MDL number:
Assay:
94%
Form:
crystals
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
94%
form
crystals
mp
97-100 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChI key
ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
716294708356228559
description
94%
description
≥94%
description
≥94%
description
technical grade, 94%
assay
94%
assay
≥94%
assay
≥94%
assay
94%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
97-100 °C (lit.)
mp
-
mp
130-135 °C
mp
-
form
crystals
form
liquid
form
crystals
form
solid
functional group
bromo
functional group
fluoro
functional group
bromo
functional group
carboxylic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)