Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł 219,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-021-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
219,75 zł
Cena katalogowa293,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
73-74 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)16-10-12-6-2-3-7-13(12)14-8-4-5-9-15(14)16/h2-10H,1H3
InChI key
UIFAWZBYTTXSOG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 73-74 °C (lit.) | mp 63-67 °C (lit.) | mp 144-145 °C (lit.) | mp 100-103 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| functional group ketone | functional group - | functional group ketone | functional group aldehyde |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?