Merck
389358
Sigma-Aldrich
9-Iodophenanthrene
97%
Wybierz wielkość
1 G
226,50 zł
226,50 zł
Cena katalogowa453,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
226,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
226,50 zł
Cena katalogowa453,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
91-93 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9I/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
Klucz InChI
CBFIPOTVFMLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)