Merck
B74305
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-nitropropane
97%
Wybierz wielkość
25 G
626,00 zł
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
626,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC(CH3)2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
48 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.582 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO2/c1-3(2,4)5(6)7/h1-2H3
Klucz InChI
OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N L Whitehouse et al.
Journal of dairy science, 100(12), 9585-9601 (2017-10-02)
Estimates of Lys bioavailability of rumen-protected Lys (RP-Lys) supplements are often obtained using in vitro or 2-step in situ techniques, with little to no data determining efficacy and bioavailability in vivo. The objective of this study was to further evaluate
D L Morris et al.
Journal of dairy science, 103(8), 7110-7123 (2020-06-09)
Hydrolyzed feather meal (HFM) is high in crude protein, most of which bypasses rumen degradation when fed to lactating dairy cows, allowing direct supply of AA to the small intestine. Compared with other feeds that are high in bypass protein