Przejdź do
H3261
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
97.0-103.0%
Synonim(y):
Sodium Omadine, Sodium pyrithione, 1-Hydroxy-2-pyridinethione sodium salt, 2-Mercaptopyridine-1-oxide sodium salt, 2-Pyridinethiol-1-oxide sodium salt, Pyrithione sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4NNaOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-296-5
Beilstein/REAXYS Number:
4026050
MDL number:
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic
assay
97.0-103.0%
color
faintly beige, white to light yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes
SMILES string
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
InChI key
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Mercaptopyridine N-oxide can be used to generate bidentate oxothiolane chelates with transition metals.
2-Mercaptopyridine N-oxide, also called pyrithione, is added to cells in culture so metals enter them readily without relying on transporters[1]. It is used to study picornavirus infections[2].
Biochem/physiol Actions
2-Mercaptopyridine N-oxide is a zinc ionophore that transports zinc into cells[2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63846D0627188549
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
99%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)