Merck
B65403
Sigma-Aldrich
Bromodiphenylmethane
95%
Synonim(y):
Benzhydryl bromide, Diphenylbromomethane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.13
Beilstein:
638544
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
bp
184 °C/20 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Klucz InChI
OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)