Kluczowe dokumenty
T81906
Triphenylarsine
97%
Synonim(y):
Arsinetriphenyl
Wybierz wielkość
162,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
162,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
58-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)[As](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a CVD precursor to prepare As-doped carbon nanotubes with enhanced activity and long-term durability for the oxygen reduction reaction.[1]
- As an arsenic source to synthesize InAs nanocrystals.[2]
- As a ligand to accelerate the reaction rate of the Stille coupling reaction.[3]
- To prepare trichromophoric sensitizer for dye-sensitized solar cells.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?