Przejdź do
B30200
2-Benzylpyridine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-979-1
Beilstein/REAXYS Number:
115875
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
InChI key
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001428PHR2719
description
98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
98%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
276 °C (lit.)
bp
276 °C (lit.)
bp
276 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)