Merck
696706
Butylated hydroxyanisole (methoxyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D3H13O2
Masa cząsteczkowa:
183.26
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.[2H]C([2H])([2H])Oc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3/i2*4D3
InChI key
CZBZUDVBLSSABA-IIAZSICOSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)