Merck
PHR1304
Supelco
Butylated hydroxyanisole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole, 2(3)-t-Butylhydroquinone monomethyl ether, BHA
Wybierz wielkość
1 G
557,00 zł
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
557,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H3(OCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. B1212000
traceable to USP 1083008
gęstość pary
6.2 (vs air)
rodzina API
butylhydroxyanisole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
599 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-60 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Klucz InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Butylated hydroxyanisole (BHA) may be used as a reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical creams[1] by spectrophotometry.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3751 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of miconazole in pharmaceutical creams using internal standard and second derivative spectrophotometry.
Wrobel K, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 20(1-2), 99-105 (1999)
[Modification of the processes of chemical mutagenesis and carcinogenesis by synthetic phenol antioxidants such as butylated hydroxyanisole].
K Demkowicz-Dobrzański et al.
Postepy biochemii, 38(1), 37-42 (1992-01-01)
In vivo studies on butylated hydroxyanisole.
F Iverson
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 37(9-10), 993-997 (1999-10-29)
H C Grice
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 26(8), 717-723 (1988-08-01)
Butylated hydroxyanisole (BHA) induces tumours of the squamous epithelium of the forestomach of rodents, but not at other sites. Although humans do not have squamous epithelium in their stomach the likelihood that BHA will induce tumours of the squamous epithelium
J Whysner et al.
Pharmacology & therapeutics, 71(1-2), 137-151 (1996-01-01)
Butylated hydroxyanisole (BHA), at high doses, has been found to induce forestomach squamous cell carcinomas in rodents, but not glandular cell or other types of neoplasms. BHA is not DNA-reactive, and the epigenetic mechanism of tumor formation involves cytotoxicity and
Produkty
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf