Merck
B1126
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
Synonim(y):
5-Benzyloxy-2-carbethoxyindole, NSC 30931
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(OCc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C18H17NO3/c1-2-21-18(20)17-11-14-10-15(8-9-16(14)19-17)22-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,19H,2,12H2,1H3
Klucz InChI
DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of indolyl ethanones as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • Reactant for preparation of histamine H3 receptor inverse agonists
  • Reactant for preparation of PPAR-γ binding agents with potential application to the treatment of osteoporosis
  • Reactant for preparation of Nonpeptide glycoprotein IIB/IIIA inhibitors
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)