Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 724,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
353,00 zł
Nazwa produktu
γ-Aminobutyric acid, BioXtra, ≥99%
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
<0.0005% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
color
white
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.04%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <5 mg/kg, Ca: <20 mg/kg, Cu: <5 mg/kg, Fe: <5 mg/kg, K: <50 mg/kg, Mg: <50 mg/kg, NH4+: <500 mg/kg, Na: <70 mg/kg, Pb: <10 mg/kg, Zn: <5 mg/kg
SMILES string
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A1(6529), SLC6A11(6538), SLC6A12(6539)
rat ... Gabra1(29705), Gabra2(29706), Olr1750(294204), Slc6a1(79212), Slc6a12(50676)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form crystals | form - |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| product line BioXtra | product line - | product line phyproof® Reference Substance | product line - |
| mp 195 °C (dec.) (lit.) | mp 195 °C (dec.) (lit.) | mp 195 °C (dec.) (lit.) | mp 195 °C (dec.) (lit.) |
| cation traces Al: <5 mg/kg, Cu: <5 mg/kg, K: <50 mg/kg, NH4+: <500 mg/kg, Pb: <10 mg/kg, Ca: <20 mg/kg, Mg: <50 mg/kg, Zn: <5 mg/kg, Fe: <5 mg/kg, Na: <70 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Aminobutyric acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?