Merck
B102407
Sigma-Aldrich
Butyl sulfoxide
96%
Synonim(y):
Dibutyl sulfoxide
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
gęstość
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCS(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18OS/c1-3-5-7-10(9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)