Przejdź do
88965
Sulfolane
analytical standard
Synonim(y):
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetramethylene sulfone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-783-1
Beilstein/REAXYS Number:
107765
MDL number:
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.484 (lit.), n20/D 1.485
bp
104 °C/0.2 mmHg (lit.), 285 °C (lit.)
mp
20-26 °C (lit.)
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
InChI key
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfolane is widely used in combination with diisopropanolamine in the sulfinol process of removal of toxic levels of hydrogen sulfide and carbonyl sulfide from raw natural gas condensate.[1] It is also used as an industrial solvent for photographic chemicals, polymer, and petrochemical industries.[2]
Sulfolane is an aprotic polar solvent, used in the separation of aromatic hydrocarbons from aliphatic hydrocarbons.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sulfolane may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in groundwater samples using gas chromatography-mass spectrometry technique.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T22209369698.07993
Sulfolane analytical standard
Supelco
88965
Sulfolane
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfolane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
350.6 °F - closed cup
flash_point_c
177 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Immune system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)