Przejdź do
64430
DL-Methionine sulfoxide
≥98.5% (NT)
Synonim(y):
dl-Methionine sulfoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SOCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-700-7
Beilstein/REAXYS Number:
1723793
MDL number:
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (NT)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~240 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
QEFRNWWLZKMPFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-Methionine sulfoxide is an oxidation product of DL-methionine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6441064340M9500
description
≥98.5% (NT)
description
≥99.0% (NT)
description
≥99.0% (NT)
description
≥99%
assay
≥98.5% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99%
mp
~240 °C (dec.)
mp
~250 °C (dec.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)