Przejdź do
536008
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
1545,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
28-34 °C
functional group
amine, chloro
SMILES string
NCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
InChI key
XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
132489736376
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
solid
mp
28-34 °C
mp
-
mp
158-163 °C
functional group
amine, chloro
functional group
chloro
functional group
chloro
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)