Merck
556815
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
97%
Wybierz wielkość
5 G
297,00 zł
297,00 zł
Cena katalogowa594,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
297,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
297,00 zł
Cena katalogowa594,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
100-104 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC1=C(C)CNC1=O
InChI
1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, a five-membered α,β-unsaturated lactam derivative, has various applications in medicinal chemistry. It can be synthesized by employing following as starting materials:[1]
  • allylamine, via palladium(II)-assisted cyclization
  • 4-methoxybenzylamine, via a ring-closing-metathesis strategy
  • 3-ethyl-1-(4-methoxybenzyl)-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2- one
Zastosowanie
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one (3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one) may be employed as a precursor for the synthesis of glimepiride (antidiabetic drug) and its derivatives (sulfonylurea drugs).[1] It may also be employed for the preparation of 2-ethyl-3-methyl-(10H)-
dipyrrin-1-one.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular recognition studies with a simple dipyrrinone.
Huggins MT, et al.
Tetrahedron, 63(52), 12994-12999 (2007)
Synthesis of 3-Ethyl-4-methyl-1, 5-dihydro-2H-pyrrol-2-one by Novel Palladium (II)-Catalyzed Cyclization and Ring-Closing Metathesis.
Chavan SP, et al.
Synthesis, 47(07), 955-960 (2015)