Merck
ALD00430
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl ester fluorosulfuric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7FO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.22
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
Fp: >230°F
Poziom jakości
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5576
gęstość
1.3674 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=S(OC1=CC=CC2=CC=CC=C21)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO3S/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
GEZWNEDYJCOWLU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3