Merck
617210
Anthraquinone-d8
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.26
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
application(s)
electronics
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-PGRXLJNUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10439-39-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)