Merck
94866
Sigma-Aldrich
Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Boc-2-(4-bromobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-proline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-Pro-OH, ≥96.0% (HPLC)
Próba
≥96.0% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22BrNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)
Klucz InChI
VQWRXYZZPMLJRL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.