Przejdź do
ESYNTH018
SynLectro® Graphite Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
987,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
81141502
987,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
density
1.89 g/cm3 at 25 °C
General description
SynLectro® Graphite Electrode is a 3x20x60 mm electrode designed for use with the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ESYNTH022ESYNTH013ESYNTH016
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
description
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
density
1.89 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 안녕하세요. 줄히팅 60V, 20A 조건에서 기판으로 사용하려고 하는데 적당한 제품인가요?
    1 answer
    1. This product has not been validated for use as a circuit board under the specified conditions of 60V and 20A. It is designed for use with the SynLectro™ Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.