Kluczowe dokumenty
933546
NanoFabTx™ - Natural Folate Lipid Mix
for synthesis of folate functionalized liposomes for targeted delivery
Synonim(y):
Cholesterol, EggPC, Folian-PEG-DSPE, PE-PEG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
NanoFabTx™ Natural Folate Lipid Mix to gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanina lipidów do syntezy liposomów z funkcją folianów. Ta mieszanka lipidów umożliwia użytkownikom enkapsulację szerokiej gamy cząsteczek leków terapeutycznych do zastosowań ukierunkowanego dostarczania leków bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów.
NanoFabTx™ Natural Folate Lipid Mix to liofilizowana, wyselekcjonowana mieszanina lipidów zawierająca racjonalnie dobrane lipidy w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania liposomów o średnicy około 100 nm. Zsyntetyzowane liposomy z funkcją folianów mogą być stosowane do selektywnego celowania w komórki, które wykazują nadekspresję receptorów folianowych, takich jak komórki HeLa, oraz do dostarczania leków hydrofilowych lub hydrofobowych, w tym środków terapeutycznych wrażliwych na ciepło.
NanoFabTx™ Natural Folate Lipid Mix to liofilizowana, wyselekcjonowana mieszanina lipidów zawierająca racjonalnie dobrane lipidy w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania liposomów o średnicy około 100 nm. Zsyntetyzowane liposomy z funkcją folianów mogą być stosowane do selektywnego celowania w komórki, które wykazują nadekspresję receptorów folianowych, takich jak komórki HeLa, oraz do dostarczania leków hydrofilowych lub hydrofobowych, w tym środków terapeutycznych wrażliwych na ciepło.
Cechy i korzyści
- Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidów do syntezy liposomów z funkcją folianów bez konieczności stosowania wysokich temperatur.
- Protokoły krok po kroku opracowane i przetestowane przez naszych naukowców.
- Elastyczne narzędzie syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych liposomów
- Zoptymalizowane do tworzenia liposomów o wielkości około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
- Zoptymalizowana mieszanka lipidów dla liposomów z funkcją folianów do enkapsulacji terapeutycznej
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Amit Verma et al.
Pharmaceutical research, 36(8), 123-123 (2019-06-21)
This investigation was aimed to explore the targeting potential of folate conjugated double liposomes (fDLs) bearing combination of synergistic drugs (Prednisolone and Methotrexate) for effective management of the rheumatoid arthritis (RA). To overcome the drawbacks of monotherapy, a combination of
Ho Yub Yoon et al.
International journal of nanomedicine, 14, 6249-6268 (2019-09-10)
To develop an intravesical instillation system for the treatment of bladder cancer, rapamycin (Rap) was encapsulated into liposomes and then homogeneously dispersed throughout a poloxamer 407 (P407)-based hydrogel. Rap-loaded conventional liposomes (R-CL) and folate-modified liposomes (R-FL) were prepared using a
Yan Tie et al.
Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 6-6 (2020-04-17)
Tumor-associated macrophages (TAMs) facilitate cancer progression by promoting tumor invasion, angiogenesis, metastasis, inflammatory responses, and immunosuppression. Folate receptor β (FRβ) is overexpressed in TAMs. However, the clinical significance of FRβ-positive macrophages in lung cancer remains poorly understood. In this study
Mahmoud M Omar et al.
International journal of nanomedicine, 16, 683-700 (2021-02-05)
To develop an externally triggered rapid-release targeted system for treating ovarian cancer, gemcitabine (GMC) was entrapped into sonosensitive (SoS) folate (Fo)-modified liposomes (LPs). GMC-loaded LPs (GMC LPs), GMC-loaded Fo-targeted LPs (GMC-Fo LPs), and GMC-loaded Fo-targeted SoS LPs (GMC-SoS Fo LPs)