Przejdź do
488356
Succinic acid-d6
98 atom % D
Synonim(y):
Butanedioic acid-d6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
DO2C(CD2)2CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-DTDGFSOZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
485349293075491985
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+2
mass shift
M+4
mass shift
M+4
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)