Merck
929336
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-C5-phosphoramidite
Synonim(y):
2-cyjanoetylo (5-((2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)amino)pentylo) diizopropylofosforoamidyt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38N5O6P
Masa cząsteczkowa:
559.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C2=C(C(NCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)=CC=C2)C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H38N5O6P/c1-18(2)32(19(3)4)39(38-17-9-14-28)37-16-7-5-6-15-29-21-11-8-10-20-24(21)27(36)31(26(20)35)22-12-13-23(33)30-25(22)34/h8,10-11,18-19,22,29H,5-7,9,12-13,15-17H2,1-4H3,(H,30,33,34)
Klucz InChI
LDWPFUQTEOHLBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Pomalidomid-C5-fosforoamidyt umożliwia syntezę cząsteczek do badań nad ukierunkowaną degradacją białek i 11779 (chimerami ukierunkowanymi na proteolizę). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), sztywny łącznik i wiszący fosforoamidyt zapewniający reaktywność z docelowymi białkami wiążącymi DNA, takimi jak czynniki transkrypcyjne. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W połączeniu z innymi blokami budulcowymi degraderów białek, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O'PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Jingwei Shao, et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany) (2021)
Jingwei Shao et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(20), e2102555-e2102555 (2021-08-17)
DNA-binding proteins, including transcription factors (TFs), play essential roles in various cellular processes and pathogenesis of diseases, deeming to be potential therapeutic targets. However, these proteins are generally considered undruggable as they lack an enzymatic catalytic site or a ligand-binding
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is