Merck
930555
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-piperazine-acetic acid
≥95%
Synonim(y):
Kwas 2-(4-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-5-ylo)piperazyn-1-ylo)octowy, {4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl]piperazin-1-yl}acetic acid
Wybierz wielkość
50 MG
893,00 zł
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
893,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)CN1CCN(C2=CC=C3C(=O)N(C(=O)C3=C2)C4C(=O)NC(=O)CC4)CC1
InChI
1S/C19H20N4O6/c24-15-4-3-14(17(27)20-15)23-18(28)12-2-1-11(9-13(12)19(23)29)22-7-5-21(6-8-22)10-16(25)26/h1-2,9,14H,3-8,10H2,(H,25,26)(H,20,24,27)
Klucz InChI
KKROJYHJCUOZOJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas pomalidomidowo-piperazynowo-octowy jest sfunkcjonalizowanym ligandem cereblonowym do opracowywania PROTAC opartych na pomalidomidzie. Umożliwia szybką koniugację z łącznikami aminowymi dzięki obecności grupy karboksylowej w reakcjach sprzęgania peptydów. Podstawowy budulec do opracowania biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingwei Shao et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(20), e2102555-e2102555 (2021-08-17)
DNA-binding proteins, including transcription factors (TFs), play essential roles in various cellular processes and pathogenesis of diseases, deeming to be potential therapeutic targets. However, these proteins are generally considered undruggable as they lack an enzymatic catalytic site or a ligand-binding
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can