Kluczowe dokumenty
926744
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in toluene
Wybierz wielkość
25 ML
1170,00 zł
100 ML
2790,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
1170,00 zł
100 ML
2790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.06
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in toluene
gęstość
0.888 g/mL
ciąg SMILES
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Klucz InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cenny odczynnik oferowany jako roztwór w toluenie dla wygodniejszej obsługi.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)