Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.0 M in dichloromethane
density
1.307 g/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in dichloromethane | description 1.0 M in toluene | description 0.5 M in THF | description 2.0 M in acetonitrile |
| density 1.307 g/mL | density 0.888 g/mL | density 0.8935 g/mL | density 0.84113 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| concentration 1.0 M in dichloromethane | concentration 1.0 M in toluene | concentration 0.5 M in THF | concentration 2.0 M in acetonitrile |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?