Merck
925950
Sigma-Aldrich
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti3AlCN
Masa cząsteczkowa:
196.60
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
powder
Poziom jakości
kolor
gray to black
rozpuszczalność
insoluble
ciąg SMILES
[Ti][Ti][Ti][Al]([N])[C]
Zastosowanie
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase is an excellent MXene precursor; and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Optimizing the synthesis of high-quality 2D MXene flakes for 3D ink printing is essential to such technological developments as printable and flexible electronics.
Discover how MXenes' superior conductivity, strength, and stability are revolutionizing energy. Explore their potential for next-gen batteries and hydrogen evolution.
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Zobacz wszystko