910740
Titanium aluminium carbide 312
≥90%, ≤200 μm particle size
Synonim(y):
Ti3AlC2, MAX Faza 312
Wybierz wielkość
1320,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1320,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥90%
Formularz
powder
kolor
dark gray
wielkość cząstki
≤200 μm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Fazy MAX są ważnymi prekursorami do syntezy MXene, wysoce przewodzącego 2-dimensyjnego nanomateriału. MXeny są wytwarzane przez selektywne trawienie pierwiastka A z faz MAX. Łączą one przewodnictwo metaliczne węglików metali przejściowych z hydrofilowym charakterem ich powierzchni zakończonych hydroksylem lub tlenem.[3] Faza Ti3AlC2 MAX jest jedną z najczęściej używanych faz MAX dla MXene (Ti3C2Tx).[4]
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?