Przejdź do
925977
Molybdenum Titanium Aluminum Carbide MAX phase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo2Ti2AlC3
Masa cząsteczkowa:
350.63
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
eCl@ss:
38120507
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
gray to black
SMILES string
[Mo][Mo][Ti][Ti][Al]([C])C#[C]
Application
Mo2Ti2AlC3 is a 413 MAX phase, a precursor for cutting-edge applications. MXene nanosheets, a class of two-dimensional transition-metal carbides, are predicted to serve as high-performing anodes for non-lithium-ion batteries by combined first-principles simulations and experimental measurements. Further, Mo2Ti2AlC3, a novel MAX phase, exhibits impressive thermoelectric properties, surpassing traditional ceramics. Its metallic transport behavior offers new possibilities in electronic applications. Additionally, Mo2Ti2AlC3 serves as an efficient mode-locker for ultrafast fiber lasers, highlighting its versatility in photonics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
925195925985935891
description
-
description
Nb2AlC
description
Nb4AlC3
description
powder, 99.8% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
gray to black
color
black
color
gray to black
color
-
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. If I want to buy this MAX phase to generate MXenes, how should I process the MAX phase sample?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested for specific applications. including the synthesis of MXenes. Please see the link below to review a publication regarding the synthesis of Mo2Ti2C3 MXenes from MAX phase Mo2Ti2AlC3:
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.1c06761