Przejdź do
925985
Niobium Aluminum Carbide MAX phase
Nb4AlC3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nb4AlC3
Masa cząsteczkowa:
434.64
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352311
898,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
color
gray to black
solubility
insoluble
Application
Nb4AlC3 is the MAX phase precursor used for synthesis of Nb4C3Tx MXene, which have the below properties:
  • Electrical Conductivity: Single-layer Nb4C3Tx flakes boast an electrical conductivity of 1,024 ± 165 S cm−1.
  • Breakdown Current Density: ∼1.1 × 108 A.cm−2, comparable to Ti3C2Tx and graphene.
  • Electrochemical Performance: Specific capacity increases from 116 to 320 mAh.g−1 after 1,000 cycles at 1 A current density.
  • Interlayer Spacing: Accommodates ion intercalation/deintercalation without structural damage.
Unlock the potential of Nb4C3Tx MXene, using our Nb4AlC3 MAX precursor:
  • Electrochemical sensing: Nb4C3Tx excels in electrochemical sensing, detecting dopamine at 23 nm due to its high conductivity and enhanced intercalation.
  • Supercapacitors and Advanced batteries: Superior conductivity and charge-discharge rates for extended operation.
  • HER Catalyst: Efficient hydrogen evolution reactions.
  • ROS Scavengers: Biocompatible and photothermally stable for biomedical use.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
925977925195925969
solubility
insoluble
solubility
-
solubility
insoluble
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
gray to black
color
gray to black
color
black
color
gray to black
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)