Przejdź do
925969
Titanium Aluminum Nitride MAX phase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti2AlN
Masa cząsteczkowa:
136.72
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
eCl@ss:
38120507
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
gray to black
SMILES string
[Ti][Ti][Al]=[N]
Application
Titanium Aluminum Nitride MAX phase has low density, high elastic modulus, easy machinability, and excellent thermal shock resistance. This product is an excellent MXene precursor, and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
925950935891GF14244285
description
-
description
-
description
powder, 99.8% trace metals basis
description
sheet, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
sheet
color
gray to black
color
gray to black
color
-
color
-
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)