910821
Titanium aluminium carbide 211
MAX Phase, ≥80%, ≤100 μm particle size
Synonim(y):
Ti2AlC, MAX Faza 211
Wybierz wielkość
1040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1040,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥80%
Formularz
powder
kolor
dark gray
wielkość cząstki
≤100 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Faza Ti2AlCMAX wykazuje stabilność w wysokich temperaturach, odporność na szok termiczny, tolerancję na uszkodzenia, zdolność do gojenia pęknięć, dobrą skrawalność i wyjątkową odporność na utlenianie (odporność na cykle termiczne) i była szeroko stosowana w zastosowaniach wysokotemperaturowych, takich jak wysokotemperaturowe elementy grzejne, dysze palników gazowych i przemysłowe wkładki matrycowe.[4]
Fazy MAX są ważnymi prekursorami do syntezy MXene, wysoce przewodzącego 2-dimensyjnego nanomateriału. MXeny są wytwarzane przez selektywne wytrawianie pierwiastka A z faz MAX. Łączą one przewodnictwo metaliczne węglików metali przejściowych z hydrofilowym charakterem ich powierzchni zakończonych hydroksylem lub tlenem.[5][6] Faza Ti2AlCMAX jest jedną z najczęściej używanych faz MAX dla MXene (Ti2CTx).
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Optimizing the synthesis of high-quality 2D MXene flakes for 3D ink printing is essential to such technological developments as printable and flexible electronics.
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Profesor Gogotsi i dr Shuck przedstawiają MXeny: obiecującą rodzinę dwuwymiarowych materiałów o unikalnym połączeniu wysokiej przewodności, hydrofilowości i szerokiej możliwości dostrajania.