Merck
92468
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
≥98.0%
Synonim(y):
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
Wybierz wielkość
50 G
650,00 zł
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
107758
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
crystals
mp
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
ciąg SMILES
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Klucz InChI
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
316.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
158 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)