Merck
92458
Sigma-Aldrich
Trimethylene sulfide
≥96.0% (GC)
Synonim(y):
Thietane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.14
Beilstein:
102383
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.510 (lit.)
n20/D 1.510
tw
94-94.5 °C (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CSC1
InChI
1S/C3H6S/c1-2-4-3-1/h1-3H2
Klucz InChI
XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yu Ran Lee et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(5), 1163-1167 (2017-01-15)
We have measured the high-resolution vibrational spectra of a thietane (trimethylene sulfide) cation in the gas phase by employing the vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization (VUV-MATI) spectroscopic technique. Peaks in the low-frequency region of the observed MATI spectrum of thietane
Rabi A Musah et al.
Plant physiology, 170(2), 1075-1089 (2015-12-15)
The roots of the shy plant Mimosa pudica emit a cocktail of small organic and inorganic sulfur compounds and reactive intermediates into the environment, including SO2, methanesulfinic acid, pyruvic acid, lactic acid, ethanesulfinic acid, propanesulfenic acid, 2-aminothiophenol, S-propyl propane 1-thiosulfinate