Merck
924431
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.09
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
temp. przechowywania
2-8°C
Poziom jakości
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
Klucz InChI
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3