Przejdź do
96934
2,5-Furandicarboxylic acid
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.09
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
NACRES:
NA.21
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
mp
>300 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
722081
description
analytical standard
description
97%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Furandicarboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)