Merck
923818
Sigma-Aldrich
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide
Synonim(y):
Sonda kumarynowo-alkinowa CoLDR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15NO4
Masa cząsteczkowa:
297.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Poziom jakości
grupa funkcyjna
(Alkyne)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1OC2=CC(OCC(C(NCCC#C)=O)=C)=CC=C2C=C1
Klucz InChI
MTTOLTREJYBDSH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-(but-3-yn-1-ylo)-2-(((2-okso-2H-chromen-7-ylo)oksy)metylo)akrylamid jest proteomiczną sondą cysteinową. Jak opisano w Reddi et al, laboratorium Nir London opracowało a-podstawione N-alkenylo-metakrylamidy do chemii kowalencyjnego uwalniania ligandów (CoLDR). CoLDR reprezentuje nowy typ elektrofilów opartych na akryloamidach do ukierunkowanego odkrywania i projektowania inhibitorów kowalencyjnych. W szczególności sonda CoLDR jest pochodną kumaryny z końcowym alkinem do chemii typu "click".
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rambabu N Reddi et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(13), 4979-4992 (2021-03-26)
Targeted covalent inhibitors are an important class of drugs and chemical probes. However, relatively few electrophiles meet the criteria for successful covalent inhibitor design. Here we describe α-substituted methacrylamides as a new class of electrophiles suitable for targeted covalent inhibitors.