Merck
922420
Sigma-Aldrich
NanoFabTx - PEG Lipid Mix
for synthesis of PEGylated liposomes
Synonim(y):
Liposom, Mikroprzepływowość, Zestaw do formułowania leków małocząsteczkowych, Zestaw do syntezy liposomów, Zestaw odczynników liposomowych NanoFabTx
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
NanoFabTx- PEG Lipid Mix; do syntezy liposomów PEGylowanych to gotowa do użycia mieszanka lipidowa do nanoformulacji, która zawiera liofilizowane lipidy i instrukcje krok po kroku dotyczące syntezy liposomów PEGylowanych do zastosowań związanych z dostarczaniem małych cząsteczek leków. Preparaty na bazie lipidów są szeroko stosowane do dostarczania leków i umożliwiają poprawę skuteczności terapeutycznej wielu rodzajów leków, w tym małych cząsteczek, kwasów nukleinowych, białek i peptydów. Liposomy PEGylowane są zdolne do enkapsulacji zarówno związków hydrofilowych, jak i lipofilowych i są skutecznym mechanizmem zwiększającym efektywność dostarczania leków poprzez wydłużenie czasu życia liposomu zawierającego lek.
Zastosowanie
NanoFabTx to zbiór gotowych do użycia zestawów do formulacji leków, mieszanek lipidowych i zestawów urządzeń mikroprzepływowych do syntezy nanonośników i mikronośników do dostarczania leków. Zestawy te umożliwiają użytkownikom kapsułkowanie szerokiej gamy cząsteczek leków terapeutycznych w celu ukierunkowanego lub rozszerzonego dostarczania leków bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów. NanoFabTx zapewnia łatwy w użyciu zestaw narzędzi do enkapsulacji różnych środków terapeutycznych w nanocząsteczkach, mikrocząsteczkach lub liposomach. Cząsteczki enkapsulowane lekami syntetyzowane za pomocą zestawów NanoFabTx są odpowiednie do zastosowań w badaniach biomedycznych, takich jak onkologia, immunoonkologia, dostarczanie genów i szczepionek.
Cechy i korzyści
  • Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidów do syntezy liposomów PEGylowanych
  • Protokoły krok po kroku (wytłaczanie i mikroprzepływy) opracowane i przetestowane przez naszych naukowców ds. formulacji
  • Elastyczne narzędzie syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych liposomów
  • Zoptymalizowane do tworzenia liposomów o wielkości około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
  • Zoptymalizowana mieszanka lipidów dla ukrytych liposomów PEGylowanych do enkapsulacji małych cząsteczek
Zestaw NanoFabTx- PEG Lipid Mix zawiera odczynniki i protokoły do wytłaczania i mikroprzepływów w celu syntezy liposomów do badań nad dostarczaniem leków. Ten zestaw odczynników można łączyć z zestawem NanoFabTx Microfluidic - nano device kit (nr kat. 91153) do mikroprzepływowej syntezy liposomów PEGylowanych.
Zawiera kompleksowe protokoły syntezy liposomów:
  • Protokół nawilżania i wytłaczania filmu lipidowego
  • Protokół mikroprzepływowy wykorzystujący komercyjne platformy lub pompy strzykawkowe.
Protokół mikroprzepływowy dołączony do tego produktu wykorzystuje zestaw urządzeń NanoFabTx (911593). Zestawy te zawierają chipy mikroprzepływowe, złączki i rurki wymagane do rozpoczęcia syntezy opartej na mikroprzepływach (wymagany kompatybilny system mikroprzepływowy lub pompa strzykawkowa).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Which polymers can make nanoparticulate drug carriers long-circulating?
Torchilin VP, et al
Advanced Drug Delivery Reviews, 16, 141?155-141?155 (1995)
D Papahadjopoulos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(24), 11460-11464 (1991-12-15)
The results obtained in this study establish that liposome formulations incorporating a synthetic polyethylene glycol-derivatized phospholipid have a pronounced effect on liposome tissue distribution and can produce a large increase in the pharmacological efficacy of encapsulated antitumor drugs. This effect
Yunes Panahi et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 45(4), 788-799 (2017-03-11)
Liposome is a new nanostructure for the encapsulation and delivery of bioactive agents. There are a lot of bioactive materials that could be incorporated into liposomes including cosmetics, food ingredients, and pharmaceuticals. Liposomes possess particular properties such as biocompatibility, biodegradability;
T D Madden et al.
Chemistry and physics of lipids, 53(1), 37-46 (1990-03-01)
We have shown previously that transmembrane proton gradients can be used to efficiently accumulate biogenic amines [M.B. Bally et al. (1988) Chem. Phys. Lipids 47, 97-107] and doxorubicin [L.D. Mayer, M.B. Bally and P.R. Cullis (1986) Biochim. Biophys. Acta 857
L D Mayer et al.
Biochimica et biophysica acta, 1025(2), 143-151 (1990-06-27)
Studies from this laboratory (Mayer et al. (1986) Biochim. Biophys. Acta 857, 123-126) have shown that doxorubicin can be accumulated into liposomal systems in response to transmembrane pH gradients (inside acidic). Here, detailed characterizations of the drug uptake and retention
Produkty
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.