Kluczowe dokumenty
937258
NanoFabTx™ for gene delivery
Folate lipid mix
Synonim(y):
Cholesterol, DMG-PEG, DODMA, DOPE, DOTMA, DSPE-PEG-Folate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Mieszanka lipidów folianowych do dostarczania genów i ukierunkowanego dostarczania
NanoFabTx™ to gotowa do użycia mieszanina lipidów o nanoformulacji do syntezy nanocząstek lipidowych (LNP) z funkcją folianów, które mogą być wykorzystywane do ukierunkowanego dostarczania leków zawierających kwasy nukleinowe w szerokim zakresie zastosowań, w tym w leczeniu nowotworów.
Produkt ten jest wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaniną lipidów, składającą się z racjonalnie dobranych lipidów w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości nanocząstek lipidowych. W zestawie znajdują się protokoły krok po kroku do syntezy LNP z funkcjonalizacją maleimidową za pomocą mikroprzepływów przy użyciu zestawu do mikroprzepływów i nanourządzeń NanoFabTx™ (nr kat. 911593) lub nanoprecypitacji.
Nadekspresja receptorów folianowych na komórkach nowotworowych jest powszechna w wielu różnych nowotworach, dzięki czemu folian jest odpowiednim ligandem celującym do ukierunkowanego dostarczania leków. Nanocząstki i LNP sprzężone z folianem zostały wykorzystane do dostarczania różnych chemioterapeutyków i radiodiagnostycznych środków obrazujących do leczenia i diagnostyki raka. Mieszanina lipidów folianowych do dostarczania genów NanoFabTx(TM) może być w szczególności stosowana do przygotowania LNPs z funkcją folianową do dostarczania nowych terapii genowych, takich jak mRNA i siRNA.
Produkt ten jest wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaniną lipidów, składającą się z racjonalnie dobranych lipidów w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości nanocząstek lipidowych. W zestawie znajdują się protokoły krok po kroku do syntezy LNP z funkcjonalizacją maleimidową za pomocą mikroprzepływów przy użyciu zestawu do mikroprzepływów i nanourządzeń NanoFabTx™ (nr kat. 911593) lub nanoprecypitacji.
Nadekspresja receptorów folianowych na komórkach nowotworowych jest powszechna w wielu różnych nowotworach, dzięki czemu folian jest odpowiednim ligandem celującym do ukierunkowanego dostarczania leków. Nanocząstki i LNP sprzężone z folianem zostały wykorzystane do dostarczania różnych chemioterapeutyków i radiodiagnostycznych środków obrazujących do leczenia i diagnostyki raka. Mieszanina lipidów folianowych do dostarczania genów NanoFabTx(TM) może być w szczególności stosowana do przygotowania LNPs z funkcją folianową do dostarczania nowych terapii genowych, takich jak mRNA i siRNA.
Zastosowanie
Dzięki mieszance lipidów folianowych do dostarczania genów NanoFabTx™ naukowcy mogą uprościć proces opracowywania leków. Gotowa do użycia mieszanka umożliwia badania przesiewowe różnych modalności leków, takich jak kwasy nukleinowe (mRNA, DNA, siRNA) i szczepionki, bez konieczności opracowywania od podstaw nowych formuł dostarczania leków, co ostatecznie przyspiesza czas potrzebny na przejście innowacyjnych środków terapeutycznych z laboratorium do kliniki. LNP z funkcją folianów mogą być stosowane do zwalczania nowotworów i innych komórek, które wykazują nadekspresję receptora folianowego. Ta gotowa do użycia mieszanka lipidów może być wykorzystywana do badań przesiewowych różnych środków terapeutycznych i badania aktywnego ukierunkowania na wczesnym etapie odkrywania i opracowywania leków. Ponadto mieszanka lipidów została starannie dobrana pod kątem ulepszonego dostarczania kwasów nukleinowych do szerokiego zakresu zastosowań, w tym onkologii i immunoterapii.
zaawansowane dostarczanie leków
Cechy i korzyści
- Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidów do syntezy nanocząstek lipidowych z funkcją folianów.
- Protokoły mikroprzepływowe krok po kroku opracowane i przetestowane przez naszych naukowców ds. formulacji
- Elastyczne metody syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych nanocząstek lipidowych
- Protokoły i mieszanka lipidów zoptymalizowane pod kątem syntezy nanocząstek lipidowych o wielkości około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
- Mieszanka lipidów zoptymalizowana pod kątem nanocząstek lipidowych z funkcją folianów do enkapsulacji mRNA
- Więcej informacji można znaleźć w protokole w sekcji dokumentów na tej stronie.
Informacje prawne
Informacje prawne NanoFabTx jest znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Targeted delivery of nucleic acids into xenograft tumors mediated by novel folate-equipped liposomes
Kabilova T, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 123, 59-70 (2018)
Folate-linked lipid-based nanoparticles for synthetic siRNA delivery in KB tumor xenografts
Yoshizawa T, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 70(3), 718-725 (2008)
Folate receptor-targeted nanoparticle delivery of HuR-RNAi suppresses lung cancer cell proliferation and migration
Muralidharan R, et al.
Journal of Nanobiotechnology, 14(1), 47-47 (2016)
Microfluidic self-assembly of folate-targeted monomolecular siRNA-lipid nanoparticles.
Krzyszton R, et al.
Nanoscale, 9(22), 7442-7453 (2017)
Design of Folate-Containing Liposomal Nucleic Acid Delivery Systems for Antitumor Therapy
Shmendel E, et al.
Pharmaceutics, 15(5), 1400-1400 (2023)